3-Isoquinolinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Hydroxyisoquinoline
OR1224-5G OR1224-100G OR1224-25G
APOSOR1224-5GEA 1040 DKK
APOSOR1224-5G APOSOR1224-100G APOSOR1224-25G
3-Isoquinolinol
3-Isoquinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molekylvægt: 145.16 g/mol
Smeltepunkt: 195…196 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075524
CAS-nummer: 7651-81-2