[4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]dimethylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Aminomethyl)-4-(dimethylamino)tetrahydro-2H-pyran
OR12234-1G OR12234-250MG
APOSOR12234-1GEA 3990 DKK
APOSOR12234-1G APOSOR12234-250MG
[4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]dimethylamine 95%
[4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]dimethylamine
Formel: C₈H₁₈N₂O
Molekylvægt: 158.25 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09065027
CAS-nummer: 176445-80-0
UN nummer: 2735
ADR: 8 III