[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR12222-1G OR12222-250MG
APOSOR12222-1GEA 763 DKK
APOSOR12222-1G APOSOR12222-250MG
[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Formel: C₅H₉N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03419807
CAS-nummer: 612511-81-6
UN nummer: 2735
ADR: 8,III