2-(Chloromethyl)-4-nitrobenzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR12179-1G OR12179-10G OR12179-5G
APOSOR12179-1GEA 0 DKK
APOSOR12179-1G APOSOR12179-10G APOSOR12179-5G
2-(Chloromethyl)-4-nitrobenzoxazole
2-(Chloromethyl)-4-nitrobenzoxazole
Formel: C₈H₅ClN₂O₃
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027181
CAS-nummer: 143708-26-3