1-Benzyl-2-[4-(tert-butyl)phenyl]-6-oxo-3-piperidinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR12169-5G OR12169-10G OR12169-1G
APOSOR12169-5GEA 4040 DKK
APOSOR12169-5G APOSOR12169-10G APOSOR12169-1G
1-Benzyl-2-[4-(tert-butyl)phenyl]-6-oxo-3-piperidinecarboxylic acid
1-Benzyl-2-[4-(tert-butyl)phenyl]-6-oxo-3-piperidinecarboxylic acid
Formel: C₂₃H₂₇NO₃
Smeltepunkt: 144…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027174
CAS-nummer: 952182-64-8