4-(2-Pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12160-1G OR12160-500MG
APOSOR12160-1GEA 709 DKK
APOSOR12160-1G APOSOR12160-500MG
4-(2-Pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine
4-(2-Pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₈H₈N₄
Smeltepunkt: 200…202 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03617434
CAS-nummer: 493038-87-2