5-(Chlormethyl)uracil
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR1213-100MG OR1213-250MG
APOSOR1213-100MGEA 164 DKK
APOSOR1213-100MG APOSOR1213-250MG
5-(Chlormethyl)uracil
5-(Chlormethyl)uracil
Formel: C₅H₅ClN₂O₂
Smeltepunkt: >350 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00218445
CAS-nummer: 3590-48-5