Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12112-10G OR12112-1G OR12112-5G
APOSOR12112-10GEA 4140 DKK
APOSOR12112-10G APOSOR12112-1G APOSOR12112-5G
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate 95%
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formel: C₈H₁₃NO₃
Smeltepunkt: 66…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689663
CAS-nummer: 203186-56-5