3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12105-1G OR12105-25G
APOSOR12105-1GEA 164 DKK
APOSOR12105-1G APOSOR12105-25G
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₅IN₂
Smeltepunkt: 190…194 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659023
CAS-nummer: 23616-57-1