3,5-Diaminobenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1209-250G OR1209-1KG OR1209-500G
APOSOR1209-250GEA 262 DKK
APOSOR1209-250G APOSOR1209-1KG APOSOR1209-500G
3,5-Diaminobenzoesyre
3,5-Diaminobenzoesyre
Formel: C₇H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 235…238 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007807
CAS-nummer: 535-87-5
EINECS: 208-621-0