6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12084-1G OR12084-5G
APOSOR12084-1GEA 1090 DKK
APOSOR12084-1G APOSOR12084-5G
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Formel: C₈H₉N₃
Smeltepunkt: 66…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08272099
CAS-nummer: 154924-17-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III