2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR12083-1G
OR12083-250MG
APOSOR12083-1GEA
426
DKK
APOSOR12083-1G
APOSOR12083-250MG
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Formel:
C₈H₉N₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08689753 CAS-nummer: 60138-76-3 |