1,4-Dihydro-2,3-quinoxalinedione-2-oxime 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR12080-10G OR12080-1G OR12080-5G
APOSOR12080-10GEA 4470 DKK
APOSOR12080-10G APOSOR12080-1G APOSOR12080-5G
1,4-Dihydro-2,3-quinoxalinedione-2-oxime 95%
1,4-Dihydro-2,3-quinoxalinedione-2-oxime
Formel: C₈H₇N₃O₂
Smeltepunkt: 262…264 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689712
CAS-nummer: 177944-77-3