1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12078-1G OR12078-5G OR12078-500MG
APOSOR12078-1GEA 2520 DKK
APOSOR12078-1G APOSOR12078-5G APOSOR12078-500MG
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formel: C₉H₈Cl₂N₂O
Smeltepunkt: 185…187 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689734
CAS-nummer: 52420-29-8