6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR12070-10G OR12070-1G OR12070-5G
APOSOR12070-10GEA 10110 DKK
APOSOR12070-10G APOSOR12070-1G APOSOR12070-5G
6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
Formel: C₁₀H₇Br₂NO
Smeltepunkt: 252 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03617848
CAS-nummer: 59869-01-1