2-Amino-5-methylthiazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Methylthiazol-2-ylamine
OR1207-100G OR1207-25G
APOSOR1207-100GEA 186 DKK
APOSOR1207-100G APOSOR1207-25G
2-Amino-5-methylthiazol
2-Amino-5-methylthiazole
Formel: C₄H₆N₂S
Molekylvægt: 114.17 g/mol
Kogepunkt: 222
Smeltepunkt: 93…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078317
CAS-nummer: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III