2-Chlor-4-methylpyrimidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR12067-5G OR12067-100G OR12067-25G
APOSOR12067-5GEA 164 DKK
APOSOR12067-5G APOSOR12067-100G APOSOR12067-25G
2-Chlor-4-methylpyrimidin
2-Chloro-4-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂
Kogepunkt: 93…94 °C/17mmHg
Smeltepunkt: 45…53 °C
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00054434
CAS-nummer: 13036-57-2