5-Chloro-2-hydrazinopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12065-10G OR12065-1G OR12065-5G
APOSOR12065-10GEA 806 DKK
APOSOR12065-10G APOSOR12065-1G APOSOR12065-5G
5-Chloro-2-hydrazinopyridine
5-Chloro-2-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₆ClN₃
Smeltepunkt: 127…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07786313
CAS-nummer: 27032-63-9