N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-methoxyphenyl)urea
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR12061-1G OR12061-5G
APOSOR12061-1GEA 436 DKK
APOSOR12061-1G APOSOR12061-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-methoxyphenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-methoxyphenyl)urea
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02671069
CAS-nummer: 65536-40-5