N-(2-Chloroethyl)-N'-(2,4-dimethylphenyl)urea
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR12060-1G OR12060-5G
APOSOR12060-1GEA 1030 DKK
APOSOR12060-1G APOSOR12060-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(2,4-dimethylphenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(2,4-dimethylphenyl)urea
Formel: C₁₁H₁₅ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00444204
CAS-nummer: 162376-66-1