N-(2-Chloroethyl)-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR12057-1G OR12057-5G
APOSOR12057-1GEA 436 DKK
APOSOR12057-1G APOSOR12057-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
Formel: C₁₀H₁₂Cl₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689727
CAS-nummer: 937601-77-9