2-Acetyl-6-bromopyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12051-5G OR12051-1G OR12051-25G
APOSOR12051-5GEA 186 DKK
APOSOR12051-5G APOSOR12051-1G APOSOR12051-25G
2-Acetyl-6-bromopyridine 98%
2-Acetyl-6-bromopyridine
Formel: C₇H₆BrNO
Smeltepunkt: 51…55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272200
CAS-nummer: 49669-13-8