5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
5-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
OR12042-1G
OR12042-5G
APOSOR12042-1GEA
175
DKK
APOSOR12042-1G
APOSOR12042-5G
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆BrNO₂ Molekylvægt: 240.06 g/mol Smeltepunkt: 287…288 °C Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD00022705 CAS-nummer: 7254-19-5 |