8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12034-1G OR12034-5G
APOSOR12034-1GEA 933 DKK
APOSOR12034-1G APOSOR12034-5G
8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
Formel: C₁₄H₁₉N₃O
Smeltepunkt: 187 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689731
CAS-nummer: 785782-25-4