4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12030-1G OR12030-250MG
APOSOR12030-1GEA 3120 DKK
APOSOR12030-1G APOSOR12030-250MG
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Formel: C₂₃H₂₂O₄
Smeltepunkt: 92…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689784
CAS-nummer: 937602-07-8