3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR1203-100G OR1203-25G OR1203-5G
APOSOR1203-100GEA 3950 DKK
APOSOR1203-100G APOSOR1203-25G APOSOR1203-5G
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₇BO₃
Smeltepunkt: 170…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05865178
CAS-nummer: 357611-51-9