3'-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR12027-10G OR12027-1G OR12027-5G
APOSOR12027-10GEA 10110 DKK
APOSOR12027-10G APOSOR12027-1G APOSOR12027-5G
3'-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}acetophenone
3'-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}acetophenone
Formel: C₂₃H₂₂O₄
Smeltepunkt: 114…116 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689766
CAS-nummer: 937601-88-2