2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR12013-1G OR12013-5G
APOSOR12013-1GEA 2030 DKK
APOSOR12013-1G APOSOR12013-5G
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarboxamide
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarboxamide
Formel: C₁₀H₇Br₂N₃O
Smeltepunkt: 283…286 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689708
CAS-nummer: 937601-68-8