4-Chlorbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12011-1KG OR12011-250G OR12011-100G
APOSOR12011-1KGEA 985 DKK
APOSOR12011-1KG APOSOR12011-250G APOSOR12011-100G
4-Chlorbenzaldehyd 98%
4-Chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₅ClO
Kogepunkt: 213…214 °C
Smeltepunkt: 45…50 °C
Massefylde: 1,196 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003379
CAS-nummer: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III