4-Nitrobenzaldehyd 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12008-100G OR12008-500G
APOSOR12008-100GEA 371 DKK
APOSOR12008-100G APOSOR12008-500G
4-Nitrobenzaldehyd 95%
4-Nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₅NO₃
Smeltepunkt: 103…106 °C
Massefylde: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007346
CAS-nummer: 555-16-8
EINECS: 209-084-5