3-Cyclopentene-1-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12005-25G OR12005-100G OR12005-5G
APOSOR12005-25GEA 208 DKK
APOSOR12005-25G APOSOR12005-100G APOSOR12005-5G
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid 97%
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Formel: C₆H₈O₂
Kogepunkt: 215 °C
Massefylde: 1,084 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00101764
CAS-nummer: 7686-77-3