2,5-Dibrompyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12002-100G OR12002-25G
APOSOR12002-100GEA 186 DKK
APOSOR12002-100G APOSOR12002-25G
2,5-Dibrompyridin
2,5-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
Kogepunkt: 235 °C
Smeltepunkt: 92…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006221
CAS-nummer: 624-28-2
EINECS: 210-839-6