2-Amino-5-brompyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12001-100G OR12001-1KG OR12001-250G
APOSOR12001-100GEA 164 DKK
APOSOR12001-100G APOSOR12001-1KG APOSOR12001-250G
2-Amino-5-brompyridin 98%
2-Amino-5-bromopyridine
Formel: C₅H₅BrN₂
Smeltepunkt: 136…138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006323
CAS-nummer: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9