1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11999-1G OR11999-25G OR11999-5G
APOSOR11999-1GEA 164 DKK
APOSOR11999-1G APOSOR11999-25G APOSOR11999-5G
1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₂BrCl₂NO₂
Smeltepunkt: 60…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07780670
CAS-nummer: 93361-94-5