1-Boc-isonipecotic acid methyl ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11974-100G OR11974-25G
APOSOR11974-100GEA 305 DKK
APOSOR11974-100G APOSOR11974-25G
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester 98%
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
Smeltepunkt: 35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02183584
CAS-nummer: 124443-68-1