trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11972-25G OR11972-5G
APOSOR11972-25GEA 327 DKK
APOSOR11972-25G APOSOR11972-5G
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₂₀O₂
Smeltepunkt: 51…53 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009964
CAS-nummer: 38289-29-1