7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11955-1G OR11955-5G OR11955-25G
APOSOR11955-1GEA 942 DKK
APOSOR11955-1G APOSOR11955-5G APOSOR11955-25G
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Formel: C₉H₇N₃O
Smeltepunkt: 215…218 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09801017
CAS-nummer: 834869-04-4