2-Chlor-5-methoxyphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-5-methoxyphenylboronic Acid, 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
OR1195-5G OR1195-25G
APOSOR1195-5GEA 208 DKK
APOSOR1195-5G APOSOR1195-25G
2-Chlor-5-methoxyphenylboronsyre
2-Chlor-5-methoxyphenylboronsyre
Formel: C₇H₈BClO₃
Smeltepunkt: 106…112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659858
CAS-nummer: 89694-46-2