5-Amino-2-chlorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11940-100G OR11940-25G OR11940-5G
APOSOR11940-100GEA 1780 DKK
APOSOR11940-100G APOSOR11940-25G APOSOR11940-5G
5-Amino-2-chlorophenol
5-Amino-2-chlorophenol
Formel: C₆H₆ClNO
Smeltepunkt: 160 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01707858
CAS-nummer: 6358-06-1