3,5-Dichloro-2-methylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11933-1G OR11933-250MG
APOSOR11933-1GEA 2460 DKK
APOSOR11933-1G APOSOR11933-250MG
3,5-Dichloro-2-methylphenylboronic acid
3,5-Dichloro-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BCl₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800882
CAS-nummer: 957120-97-7