4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11932-1G OR11932-25G OR11932-5G
APOSOR11932-1GEA 164 DKK
APOSOR11932-1G APOSOR11932-25G APOSOR11932-5G
4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₇NO₅
Smeltepunkt: 196…201 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04972109
CAS-nummer: 33844-21-2