5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11929-1G OR11929-100MG OR11929-500MG
APOSOR11929-1GEA 3140 DKK
APOSOR11929-1G APOSOR11929-100MG APOSOR11929-500MG
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
Formel: C₁₀H₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09801026
CAS-nummer: 52829-70-6