4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR11919-1G
OR11919-5G
OR11919-25G
APOSOR11919-1GEA
164
DKK
APOSOR11919-1G
APOSOR11919-5G
APOSOR11919-25G
4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
Formel:
C₁₁H₁₄BrNO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00463697 CAS-nummer: 5892-99-9 |