5-Bromo-N-cyclopropylpicolinamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-N-cyclopyridine-2-carboxamide, 5-Bromo-N-cyclopropylpyridine-2-carboxamide
OR11915-1G OR11915-5G OR11915-25G
APOSOR11915-1GEA 1090 DKK
APOSOR11915-1G APOSOR11915-5G APOSOR11915-25G
5-Bromo-N-cyclopropylpicolinamide 98%
5-Bromo-N-cyclopropylpicolinamide
Formel: C₉H₉BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09801062
CAS-nummer: 638219-77-9