3-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR11910-1G OR11910-5G OR11910-10G
APOSOR11910-1GEA 591 DKK
APOSOR11910-1G APOSOR11910-5G APOSOR11910-10G
3-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
3-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
Formel: C₁₃H₁₈BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00587757
CAS-nummer: 35309-72-9