3-Brom-4-hydroxybenzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1184-25G OR1184-5G OR1184-100G
APOSOR1184-25GEA 393 DKK
APOSOR1184-25G APOSOR1184-5G APOSOR1184-100G
3-Brom-4-hydroxybenzaldehyd 97%
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅BrO₂
Smeltepunkt: 125…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017348
CAS-nummer: 2973-78-6