4-Hydroxy-3-methoxybenzylalkohol 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1182-100G OR1182-25G OR1182-500G
APOSOR1182-100GEA 0 DKK
APOSOR1182-100G APOSOR1182-25G APOSOR1182-500G
4-Hydroxy-3-methoxybenzylalkohol 97+%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₃
Smeltepunkt: 113…115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004659
CAS-nummer: 498-00-0