2-Brom-6-nitroanilin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11720-10G OR11720-1G OR11720-5G
APOSOR11720-10GEA 861 DKK
APOSOR11720-10G APOSOR11720-1G APOSOR11720-5G
2-Brom-6-nitroanilin 99%
2-Brom-6-nitroanilin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Molekylvægt: 217.02 g/mol
Smeltepunkt: 72…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09263476
CAS-nummer: 59255-95-7