trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, (E)-Ferulic acid, Trans-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, trans-Ferulic acid
OR1171-100G OR1171-25G OR1171-500G
APOSOR1171-100GEA 208 DKK
APOSOR1171-100G APOSOR1171-25G APOSOR1171-500G
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) 98%
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molekylvægt: 194.18 g/mol
Smeltepunkt: 169…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004400
CAS-nummer: 537-98-4