3,5-Dibromanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11698-25G OR11698-5G OR11698-100G
APOSOR11698-25GEA 545 DKK
APOSOR11698-25G APOSOR11698-5G APOSOR11698-100G
3,5-Dibromanilin 98%
3,5-Dibromanilin
Formel: C₆H₅Br₂N
Smeltepunkt: 55…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047841
CAS-nummer: 626-40-4